Fontos dokumentumok
1.12211
Sigma-Aldrich
Cobalt powder
99+
Szinonimák:
Cobalt powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141710
EC index szám:
231-158-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1493 °C
térfogatsúly
850 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)