Fontos dokumentumok
1.12070
Sigma-Aldrich
Boron
powder
Szinonimák:
Boron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
10.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141907
EC index szám:
231-151-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
700 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
4000 °C/1013 hPa
mp
2075 °C
sűrűség
1.73 g/cm3 at 15 °C
térfogatsúly
200‑300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/B
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Ambiphilic boron in 1, 4, 2, 5-diazadiborinine: Examines the unique electronic properties of ambiphilic boron compounds, suggesting potential applications in organic synthesis and materials science (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
  • Metallomimetic chemistry of boron: Discusses boron′s ability to mimic the behaviors of metals in chemical reactions, providing insights into its versatile applications in catalysis and material science (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Particle Size (d50): about 2 µm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg