Merck
1.11109
Supelco
Alkalinity Test
titrimetric, for use with MQUANT®
Szinonimák:
Alkalinity Visual Test Kit
Méret kiválasztása
200 TESTS
28 300,00 Ft
28 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 TESTS
28 300,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
28 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
analit kémiai osztály(ok)
alkalis
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with MQUANT®
észlelési módszer
titrimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Acid capacity to pH 8.2 and pH 4.3 Method: titrimetric with titration pipette MQuant®
The alkalinity is an important parameter for the assessment of the surface-water quality and the corrosive behaviour of water as well as for water and wastewater treatment. This MQuant® Alkalinity test (formally MColortest®) is suitable for the titrimetric determination using a graduated syringe.
Method
One sample (sample A) is titrated with hydrochloric acid against phenolphthalein until it becomes colorless (at pH 8.2), while a second sample (sample B) of the same water is titrated against a mixed indicator until its color changes to red (at pH 4.3). The values for KS8.2 and KS4.3 are determined from the corresponding consumption of titration solution.
The test measures alkalinity in e.g.
  • Groundwater and surface water, seawater
  • Drinking water and mineral water
  • Industrial water, prozess water, and wastewater
  • Boiler water
  • Aquarium water and waters from aquaculture
  • Swimming-pool water
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3