Fontos dokumentumok
ALK500
Supelco
Alkalinity, CaCO3 500 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Szinonimák:
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC ALK500-100
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)