1.11148
Sulfite Test Kit, colorimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Szinonimák:
Sulfite Visual Test Kit
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sulfite Test, titrimetric, for use with MQUANT®
specifikus analit(ok)
sulfite
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with MQUANT®
észlelési módszer
titrimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
- Groundwater, drinking water, and surface water
- Wastewater
- Boiler water
- Boiler feed water
- Water in heating systems
- Food and beverages, milk and dairy products
Method
In sulfuric solution by titration with potassium iodate solution against starch as the indicator, iodide ions are oxidized to iodine, which in turn oxidizes sulfite ions to sulfate ions. At the titration end-point, excess iodine forms a blue complex with the indicator. The sulfite concentration is determined from the consumption of titration solution (iodometric determination).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Protocols
Preparation of a standard solution for Sulfite