Fontos dokumentumok
1.18308
Supelco
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
Szinonimák:
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
219-200-6
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
áteresztőképesség
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
térfogatsúly
330 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2