Fontos dokumentumok
110165CBC
Sigma-Aldrich
Thiamet G
TMG
Szinonimák:
O-GlcNAcase Inhibitor, (3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Thiamet G is a potent inhibitor of the enzyme O-GlcNAcase (Ki = 21 nM). The compound is orally bioavailable and crosses the blood brain barrier. Thiamet G leads to an increase in O-GlcNAc-modified proteins in cell-based and in vivo assay systems, and reduces levels of phosphorylated Tau protein in rat cortex and hippocampus.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3