Fontos dokumentumok
1.09970
Supelco
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
Terméknév
Hydrochloric acid solution, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
koncentráció
1 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.09 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction