Z640433
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 50-1000 μL
Szinonimák:
epT.I.P.S. Reload System, pipetting tips
About This Item
Eppendorf® 022491555
Javasolt termékek
Anyagok
blue
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030 073.460
Eppendorf® 022491555
Hosszúság
71 mm
maximum térfogat
1 mL
térfogat tartomány
50-1000 μL
Related Categories
Általános leírás
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Single-use pipette tips
- Have a universal cone
- Easy to handle
- Offered in different purity grades
- Color-coded for different volume sizes
- Corresponding color coding to pipettes
- Volume marking enables visual inspection
- Minimal force required for attaching or ejecting
- Provides a secure and complete seal
- Ensures maximum precision and accuracy
- Some volume sizes available with long pipette tips
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)