Fontos dokumentumok
1.99041
Supelco
Buffer solutions
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) Certipur®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
11.0 (25 °C in H2O)
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The boric acid/ potassium chloride/sodium hydroxide buffer solution is gravimetrically prepared at a registered calibration laboratory with high-quality reagents and water. Its pH value of 11.00 at 25°C is measured using a combined glass electrode following a 5-point calibration method. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. The buffer pH is temperature dependent and therefore a constant temperature must be maintained during its use.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
The buffer is used as a standard to calibrate pH measuring instruments or pH electrodes and as a control to measure the pH of other solutions.
Tulajdonságok és előnyök
  • Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
  • Available in a secure 500 mL PE bottle and 4 L innovative and sustainable Titripac® PE/Aluminum packaging for a reduced waste generation
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
  • Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)