Fontos dokumentumok
1.01645
Supelco
Buffer solution
(di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
Szinonimák:
TM=["CERTIPUR"] buffer solution, di-sodium tetraborate buffer, pH 9.22 Buffer solution
About This Item
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The ready-to-use Certipur® buffer solutions are prepared gravimetrically in our ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory from high-purity salts, acids and bases diluted in high-purity water. All balances are regularly calibrated with analytical weight sets traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB. The pH value is measured to the highest precision using a combined glass electrode after 5-point calibration (according to DIN 19268) against reference buffer solutions (according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph.Eur. and USP).
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Certipur® buffer solution (di-sodium tetraborate buffer; pH 9.22 at 20 °C) is intended for use as a calibration standard for pH instruments or pH electrodes or as a control sample for measuring the pH value.
Tulajdonságok és előnyök
  • The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing the relevant data for the quality management system.
  • It is a Certified Reference Material (CRM) offered in solution format.
  • Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and for testing other buffer solutions.
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)