Fontos dokumentumok
1.07555
Supelco
Extran® MA 01
greener alternative
liquid, alkaline, concentrate
Szinonimák:
TM=["EXTRAN"] MA 01 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] MA 01 detergent
About This Item
UNSPSC kód:
41103206
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<23.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
Kapcsolódás
Replaces: EX0993; EX0993-4
Analízis megjegyzés
pH-value (5 %; water): 11.0 - 12.0
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.065 - 1.075
Foaming volume (5 %; water): ≥ 70 ml
Jogi információk
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1