Merck
1.04003
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution about 37%
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Formaldehyde solution, Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formalin
About This Item
Lineáris képlet:
HCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
gőznyomás
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
robbanási határérték
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
koncentráció
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 62 °C (Formaldehyde)
sűrűség
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Formaldehyde (HCOH) is one of the most familiar and effective fixatives. The fixation of the histological specimen material of human or animal origin is commonly performed in a 4% or 10% Formaldehyde solution. Chemically, the 4 % Formaldehyde solution equals a 10 % Formalin solution.
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Assay (iodometric): 36.5 - 38.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance of solution: passes test
Free acid (as HCOOH): ≤ 0.025 %
Density (20 °C): 1.080 - 1.090 g/ml
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Methanol (GC): 9.0 - 11.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.002 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Protocols
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Related Content
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.