Merck
1.14555
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
Méret kiválasztása
25 TESTS
36 400,00 Ft
36 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 TESTS
36 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
36 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Terméknév
COD Cell Test, photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
25  tests
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
mérési tartomány
500-10000 mg/L (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: Photometric, 500 - 10000 mg/L, Spectroquant®
The method corresponds to DIN ISO 15705 and is analogous to EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06 B.
The Chemical Oxygen Demand (COD) is a measure for the amount of oxygen consumed during the oxidation of organic matter, which gives a clear indication for the quality of a water source, it is for sure one of the most important parameters in (waste) water analysis. Our Spectroquant® COD Tests allow you to accurately quantify the of COD levels in your sample.
Select the right measurement range for your application needs from our wide range of Spectroquant® COD Tests.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode), which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Analitikai módszer COD mérés szennyvízben - A kromátfogyasztás fotometriai meghatározása a feltárást követően 20 perc alatt.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.