1.02149
Contact TVC
Envirocheck™, Contact total viable count coated with Nutrient Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Minőségi szint
termékcsalád
Envirocheck™
gyártó/kereskedő neve
Envirocheck™
technika/technikák
cell counting: suitable (total viable count)
alkalmazás(ok)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
bacteria (total viable count)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.7 - 7.3
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): fair/good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): none/poor
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.