Fontos dokumentumok
1.99091
Supelco
Buffer solution
traceable to NIST SRM, traceable to PTB, pH 9.2 (25 °C in H2O), Certipur®
Szinonimák:
di-sodium tetraborate
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.25
Ügynökség
traceable to NIST SRM
traceable to PTB
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The di-sodium tetraborate buffer solution is gravimetrically prepared at a registered calibration laboratory with high-quality reagents and water. Its pH value of 9.20 at 25°C is measured using a combined glass electrode following a 5-point calibration method. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. The buffer pH is temperature dependent and therefore a constant temperature must be maintained during its use.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
The buffer is used as a standard to calibrate pH measuring instruments or pH electrodes and as a control to measure the pH of other solutions.
Tulajdonságok és előnyök
  • Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
  • Available in secure 500 mL plastic bottle to protect against contamination
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
  • Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)