Fontos dokumentumok
1.01632
Supelco
Monochloramine Test, photometric
photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Monochloramine Test, photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 150 tests
specifikus analit(ok)
monochloramine
mérési tartomány
0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N)
0.036-7.26 mg/L (NH2Cl)
0.050-10.00 mg/L (Cl2)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (Indophenol blue)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: photometric 0.050 - 10.00 mg/l Cl₂ 0.036 - 7.26 mg/l NH₂Cl 0.010 - 1.98 mg/l NH₂Cl-N Spectroquant®
This Spectroquant® Monachloramine Reagent Test allows the accurate quantification of the monochloramine content in water samples and disinfectant solutions.
Method applied: In the presence of a catalyst, monochloramine (NH2Cl) reacts with thymol to form a blue indophenol derivative which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3