Fontos dokumentumok
1.01569
Supelco
Chemizorb® Hg
reagent refill pack
About This Item
UNSPSC kód:
47131905
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
powder
részecskeméret
<63 μm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Jogi információk
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2