Fontos dokumentumok
1.00337
Supelco
Hydrofluoric acid
38-40%, EMPLURA®
Szinonimák:
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Hydrofluoric acid 38-40%, EMPLURA®
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
form
liquid
koncentráció
38-40% Hf
szennyeződések
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfite (SO?)
≤0.01% Hexafluorosilicate (SiF6)
izzítási maradék
≤0.002% (as sulfate)
pH
2 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Kapcsolódás
Replaces: 100339
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 38 - 40 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.