Fontos dokumentumok
695068
Hydrofluoric acid
ACS reagent, 48%
Szinonimák:
HF
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.27 (vs air)
gőznyomás
25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
48%
form
liquid
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤5 ppm
kation nyomok
As: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Cyanohydrin alkyl ethers via chiral Bronsted acid-mediated hydrocyanation of vinyl ethers with silyl cyanides.
- N, N-Dimethylaniline hydrochloride salts via Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination of aryl triflates with dimethylamines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.