Fontos dokumentumok
SAB5600236
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM190, purified immunoglobulin
Szinonimák:
H3.3, H3F3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM190, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
vertebrates
technika/technikák
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H3-3A(3020)
Egyediség
This antibody reacts to Histone H3.3, independent of post-translational modifications. No cross reactivity with Histone H3.1 or other histone proteins.
Immunogen
A peptide corresponding to human Histone H3.3
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2