09-820
Anti-Klf2 Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Kruppel-like factor 2 (lung), Lung krueppel-like factor, krueppel-like factor 2, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor, Kruppel-like factor LKLF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Klf2(16598)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Klf2 in 10 µg of mouse embryonic stem cell chromatin extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Mouse embryonic stem cell chromatin extract
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1