SAB1403063
Monoclonal Anti-KLF2 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
LKLF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~35.79 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KLF2(10365)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
SWPRKRTATHTCSYAGCGKTYTKSSHLKAHLRTHTGEKPYHCNWDGCGWKFARSDELTRHYRKHTGHRPFQCHLCDRAFSRSDHLALH
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)