Fontos dokumentumok
07-832
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Focal Adhesion Kinase, pp125FAK, FADK1, PTK2
Méret kiválasztása
100 μL
213 800,00 Ft
213 800,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 04.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
213 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
213 800,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 04.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
chicken, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr861)
Géninformáció
human ... PTK2(5747)
Egyediség
Predicted to cross-react with rat based on sequence homology (100%), but have not been tested.
Recognizes phosphorylated FAK (Tyr861)
Immunogén
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat, chicken, and frog phospho-FAK (Tyr861)
Alkalmazás
Detect phospho-FAK (Tyr861) using this Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody validated for use in WB & IC.
Cél megnevezése
125 kDa
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Focal adhesion kinase signaling controls cyclic tensile strain enhanced collagen I-induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
Donald F Ward,William A Williams,Nicole E Schapiro,Genevieve L Weber,Samuel R Christy et al.
Molecular & Cellular Biomechanics : Mcb null