07-1375
Anti-phospho-Androgen Receptor (Ser81) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-AIS, Anti-AR8, Anti-DHTR, Anti-HUMARA, Anti-HYSP1, Anti-KD, Anti-NR3C4, Anti-SBMA, Anti-SMAX1, Anti-TFM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
dog (expected based only 1 amino acid difference), horse (expected based only 1 amino acid difference), primate (expected based only 1 amino acid difference), bovine (expected based only 1 amino acid difference)
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer81)
Géninformáció
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
R1881 (methyltrienolone) treated LNCap lysates
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1