04-078
Anti-phospho-Androgen Receptor (Ser81) Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, Upstate®
Szinonimák:
Anti-AIS, Anti-AR8, Anti-DHTR, Anti-HUMARA, Anti-HYSP1, Anti-KD, Anti-NR3C4, Anti-SBMA, Anti-SMAX1, Anti-TFM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer81)
Géninformáció
human ... AR(367)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1