PLA0113
Rabbit anti-Estrogen Receptor Alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
CTERP-1, ER, ER-alpha, ERalphaDup5, ERalphai45a, ERalphai45bL, ERalphai45bS, ERalphai45c, ERalphai56, ERalphai67, ESR, ESRA, ESTRR, Era, NR3A1, estradiol receptor, estrogen nuclear receptor alpha, estrogen receptor alpha E1-E2-1-2, estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2, estrogen receptor alpha splice variant, nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
elérési szám
P03372
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)