06-127
Anti-PDGF Antibody, neutralizing
Upstate®, from goat
Szinonimák:
Anti-PDGF-A, Anti-PDGF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
bovine, pig, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDGFA(5154)
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1