MAB3422
Anti-Histone Antibody, clone H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Histone antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
H11-4, monoclonal
faj reaktivitás
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H2AC21(317772)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
1:500 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
A 1-5 µg/mL concentration of a previous lot was used on Immunocytochemistry.
Immunohistochemistry:
A 1-5 μg/mL concentration of a previous lot was used on Immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
The Iyophilized antibody is stable at 2–8°C. Store the reconstituted antibody in aliquots at -15 to -25°C for up to 12 months.Repeated freezing and thawing should be avoided.
Analízis megjegyzés
All tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2