05-824
Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 68-4, rabbit monoclonal
clone 68-4, Upstate®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
68-4, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ESR2(2100)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
MCF7 cell extracts
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1