05-729
Anti-Bcl2 Antibody, clone 100
clone 100, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell lymphoma protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
100, monoclonal
faj reaktivitás
feline, canine, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCL2(596)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 1μg/mL of this antibody detected Bcl2 in Raji cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl2 in Human tonsil tissue sections.
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Bcl2 in a Raji RIPA cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20ºC may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Tonsil tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1