Fontos dokumentumok
SAB4500423
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
ADORA2, ADORA2A, Adenosine receptor A2a
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
5
technika/technikák:
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 44 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADORA2A(135)
Általános leírás
Anti-ADORA2A Antibody detects endogenous levels of total ADORA2A protein.
Adenosine A2a receptor (ADORA2A) is a G protein-coupled receptor. It is highly expressed in the brain. It is located on human chromosome 22q11.23.
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ADORA2A.
Immunogen Range: 321-370
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activation of the adenosine A2a receptor (ADORA2A) prevents T-cell proliferation and production of pro-inflammatory cytokines. It functions in increasing cytosolic cAMP levels. The protein has been associated with stimulation of liver ischemic preconditioning. ADORA2A is also linked to dermal fibrosis and scleroderma.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adenosine A2A receptor (A2AR) is a fine-tune regulator of the collagen1:collagen3 balance
Perez-Aso M, et al.
Purinergic Signaling, 9(4), 573-583 (2013)
Pharmacological Preconditioning by Adenosine A2a Receptor Stimulation: Features of the Protected Liver Cell Phenotype
Alchera E, et al.
BioMed Research International (2015)
A genetic variation in the ADORA2A gene modifies age at onset in Huntington's disease
Dhaenens CM, et al.
Neurobiology of Disease, 35(3), 474-476 (2009)
[Adenosine A2A receptor as a drug target for treatment of sepsis]
Sivak KV, et al.
Molekuliarnaia Biologiia, 50(2), 231-245 (2016)
Adenosine A(2A) receptor gene (ADORA2A) variants may increase autistic symptoms and anxiety in autism spectrum disorder.
Freitag CM
European Child & Adolescent Psychiatry, 19(1), 67-74 (2010)