05-690
Anti-HP1γ Antibody, clone 42s2
clone 42s2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
HP1 gamma, HP1 gamma homolog, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, Modifier 2 protein, chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, Drosophila), heterochromatin protein HP1 gamma, heterochro
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
42s2, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CBX3(11335)
Általános leírás
Heterochromatin is characterized as densely coiled chromatin that generally replicates late during S phase, has a low gene density, and contains large blocks of repetitive DNA that is relatively inaccessible to DNA-modifying reagents. In late S phase, p150 directly associates with heterochromatin associated proteins 1 (HP1α, HP1β and HP1γ). As cells prepare for mitosis, CAF-1 p150 and some HP1 progressively dissociate from heterochromatin, coinciding with the phosphorylation of histone H3. The HP1 proteins reassociate with chromatin at the end of mitosis, as histone H3 is dephosphorylated
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect HP1γ positive cells in breast tissue.
Immunoprecipitation/Chromatin Immunoprecipitation:
This antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate HP1γ from nuclear extracts and formalin-cross-linked chromatin.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Western Blot Analysis:
0.01-0.1 µg/mL of this lot detected HP1γ protein in acid-extracted HeLa cell lysates (Catalog # 13-112).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extracts, HEK 293 nuclear extracts.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1