05-1530-M
Anti-Importin beta-1 Antibody, clone 3H14
clone 3H14, from mouse
Szinonimák:
Karyopherin subunit beta-1, Nuclear factor P97, importin 1, importin 90, importin beta-1 subunit, karyopherin (importin) beta 1, karyopherin beta 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3H14, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KPNB1(3837)
Általános leírás
Import of macromolecules containing a NLS requires a heterodimer of importin alpha and beta subunits also called as karyopherins. Importin alpha binds the cytoplasmic NLS-containing protein and importin beta docks the complex at the cytoplasmic side of the nuclear pore complex. Movement through the nuclear pore is mediated by the small GTP binding protein Ran via an energy requiring mechanism. Using nucleotide triphosphates and Ran, the nuclear transport complex moves into the nuclear pore and the importin subunits dissociate. Importin alpha and its passenger protein enter the nucleoplasm while importin beta remains at the pore.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Importin beta-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1