Merck
P-067
Supelco
Phenytoin-D10 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15D10H2N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1NC(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(N1)=O
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXOFVDLJLONNDW-LHNTUAQVSA-N
Általános leírás
A Certified Spiking Solution® suitable for use as an internal standard in LC/MS or GC/MS phenytoin testing methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, medication monitoring, or pharmaceutical research applications. Phenytoin is an antiepileptic drug used in the prevention and treatment of seizures.
Alkalmazás
  • Phenytoin-D₁₀ in therapeutic drug monitoring: A study developed a simple isotope dilution electrospray ionization tandem mass spectrometry method for the determination of free phenytoin, utilizing Phenytoin-D₁₀. This approach significantly enhances the precision of therapeutic monitoring for antiepileptic treatments (Garg et al., 2013).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup