Merck
T-166
Supelco
Tianeptine Metabolite MC5-13C6 sodium salt solution
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C1313C6H20ClN2O4S · Na
Molekulatömeg:
436.84
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate))
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
MC5 is the main metabolite of the antidepressant tianeptine found in plasma, blood and brain. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of tianeptine metabolite MC5 by LC/MS or GC/MS for therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology and urine drug testing applications.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C