Merck
Q-004
Supelco
Quetiapine carboxylic acid solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.49
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Quetiapine carboxylic acid, a Certified Solution Standard for this significant urinary metabolite of quetiapine, marketed as the atypical antipsychotic Seroquel® for the treatment of depression, bipolar disorder, and schizophrenia. This new reference standard is suitable for a variety of GCMS and LCMS applications from forensic and forensic toxicology analyisis to urine drug testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seroquel is a registered trademark of Astrazeneca UK
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)