Fontos dokumentumok
Z422312
Sigma-Aldrich
Aldrich® KOH trap
standard, L 450 mm, I.D. 50 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
belső átmérő
50 mm
Hosszúság
450 mm
Related Categories
Általános leírás
Use Aldrich KOH traps in tandem with Aldrich large-capacity cold traps sold separately, to eliminate acidic gases and water vapor, which can damage expensive vacuum pumps. Traps have a 50 mm O-ring joint with pinch clamp.
Features:
  • Effective with multiple cold traps
  • Flat-bottom design for maximum stability
  • Glass wool chamber prevents KOH from entering pump
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)