Merck
C-261
Supelco
Crotonaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Szinonimák:
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
vial of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
mp
192-195 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3