Merck
Z-006
Supelco
Zonisamide-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C2H8N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.18
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NS(=O)(=O)Cc1no[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBQNRHZMVUUOMG-IXSHGPIVSA-N
Általános leírás
Zonisamide is a second-generation anticonvulsant approved for use as an adjunctive therapy in adults with partial-onset seizures, infantile spasm, mixed seizure types of Lennox-Gastaut syndrome, and generalized tonic clonic seizure. Zonisamide is marketed in the US under the trade name Zonegran®.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zonegran is a registered trademark of Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup