Merck
M-918
Supelco
Midazolam-d4 maleate
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Midazolam-d4 maleate solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D4H9ClFN3 · C4H4O4
Molekulatömeg:
445.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=NC=C2CN=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3F)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N21.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C18H13ClFN3.C4H4O4/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D,3D,4D,5D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYGVIBXOJOOCFR-BRZXBJTJSA-N
Általános leírás
Midazolam is a benzodiazepine, sold as Dormicum, Hypnovel®, and Versed as a sedative and treatment for insomnia and seizures. This internal standard is suitable for midazolam testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hypnovel is a registered trademark of Hoffman-LaRoche & Co. AG
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup