Merck
K-006
Supelco
Ketamine-D4 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13D4H12ClNO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2(NC)CCCCC2=O.Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/i2D,3D,6D,7D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCMGMSHEPQENPE-SJSMECCZSA-N
Általános leírás
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of ketamine levels in GC/MS or LC/MS applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Ketamine, marketed under trade names Ketanest, Ketaset and Ketalar, is an anesthetic used in human and veterinary medicine. The drug is also abused at clubs, raves, or parties for its noted hallucingenic and dissociative properties and prescribed by some doctors as an off-label treatment for depression.
Alkalmazás
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of ketamine levels in GC/MS or LC/MS applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Ketamine, marketed under trade names Ketanest®, Ketaset® and Ketalar®, is an anesthetic used in human and veterinary medicine. The drug is also abused at clubs, raves, or parties for its noted hallucingenic and dissociative properties and prescribed by some doctors as an off-label treatment for depression.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)