Fontos dokumentumok
N-037
(±)-Norketamine-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Deuterated Norketamine Hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])C2(N)CCCCC2=O
InChI
1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15;/h1-2,5-6H,3-4,7-8,14H2;1H/i1D,2D,5D,6D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLPOJGPBUGCUKT-LZLIYGNZSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup