Merck
P-175
Supelco
Psilocybin-D4 solution
100 μg/mL (1:1 Acetonitrile:Water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Psilocybin-D4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13D4N2O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.27
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL (1:1 Acetonitrile:Water)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C