Merck
BP797
Fluoxetine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H18F3NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
345.79
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluoxetine
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fluoxetine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluoxetine Oral Solution
  • Fluoxetine Capsules
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Jogi információk
    Sold under license from Eli Lilly and Company.
    Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Central nervous system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)