Merck
E-143
Supelco
(±)-Epinephrine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
(±)-Epinephrine hydrochloride, (±)-Adrenalin, 4-(1-Hydroxy-2-[methylamino]ethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Epinephrine, also known as adrenaline, is a marker for catecholamine-secreting cancers such as pheochromocytoma, paraganglioma, and neuroblastoma. This Certified Reference Material is suitable for LC-MS/MS monitoring of epinephrine levels in urine or plasma for diagnostic testing or endocrinology.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Biokémiai/fiziológiai hatások
Adrenergic receptor agonist.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C