Merck
E-064S
Supelco
Ethyl sulfate sodium salt solution
new
1 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Ethyl sulfate sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5O4SNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.11
MDL-szám:
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
A Certified Spiking Solution® suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine alcohol testing. Ethyl sulfate is a primary urinary metabolite of consumed alcohol and is indicative of recent alcohol consumption.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)