Merck
C-262
Supelco
Cinnabarinic acid solution
1 mg/mL in DMSO, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnavalininic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in DMSO
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup