Merck
C-228
Supelco
Cannabidiol Hydroxyquinone (HU-331)
certified reference material, vial of 5 mg, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H28O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
format
neat
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)19(21(24)20(15)23)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,24H,2,5-10H2,1,3-4H3/t16-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDXXEUARVHTWQF-DLBZAZTESA-N
Általános leírás
Cannabidiol Hydroxyquinone, also known as HU-331, is an anticarcinogenic drug synthesized from cannabidiol (CBD) showing great efficacy against oncogenic human cells. HU-331 has also been identified to be a CBD degradant. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for cannabidiol hydroxyquinone testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in clinical toxicology, impurity profiling, pharmaceutical research, forensic analysis, and urine drug testing.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3