Merck
C-180
Supelco
7-Hydroxy cannabidiol (7-OH-CBD) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
  • Therapeutic Monitoring of Cannabidiol and Metabolites: A novel method for therapeutic monitoring of cannabidiol (CBD) and its metabolites, including 7-Hydroxy-CBD, using high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. This method is pivotal for pharmaceutical research, especially in clinical trials where accurate measurement of these compounds in human serum and saliva is crucial (Franco et al., 2022).
  • Pharmacological Effects in Hepatic Systems: Investigated the changes in hepatic phospholipid metabolism in rats treated topically with CBD and exposed to UV irradiation, emphasizing the protective and therapeutic potentials of 7-Hydroxy-CBD against oxidative stress. This study enhances understanding of the bioactive effects of CBD metabolites in biotechnological applications (Biernacki et al., 2021).
  • Quantification in Clinical Settings: Developed a validated method for the quantification of CBD, Delta (9)-tetrahydrocannabinol, and their metabolites in human plasma. This technique supports the clinical and pharmaceutical utility of 7-Hydroxy-CBD, particularly in understanding its bioavailability and pharmacokinetics during therapeutic applications (Kevin et al., 2021).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)